Learn More
Bromure de manganèse(II) hydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
35.50€ - 450.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10031-20-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Br2H8MnO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 286.81 |
Numéro MDL | MFCD00149791 |
Clé InChI | HHDPJRSXPOGIOP-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | manganese bromide tetrahydrate, unii-8308v6rbj5, manganese ii bromide hexahydrate, manganous bromide tetrahydrate, manganese dibromide tetrahydrate, manganese bromide mnbr2 , tetrahydrate, manganese 2+ ion tetrahydrate dibromide |
Nom IUPAC | manganese(2+) tetrahydrate dibromide |
SMILES | O.O.O.O.[Mn++].[Br-].[Br-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11383758
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040245.14 |
25 g |
35.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11373758
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040245.22 |
100 g |
115.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11363758
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040245.36 |
500 g |
450.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis. It can be used in place of palladium in the stille reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10031-20-6 | |
286.81 | |
HHDPJRSXPOGIOP-UHFFFAOYSA-L | |
manganese(2+) tetrahydrate dibromide |
Br2H8MnO4 | |
MFCD00149791 | |
manganese bromide tetrahydrate, unii-8308v6rbj5, manganese ii bromide hexahydrate, manganous bromide tetrahydrate, manganese dibromide tetrahydrate, manganese bromide mnbr2 , tetrahydrate, manganese 2+ ion tetrahydrate dibromide | |
O.O.O.O.[Mn++].[Br-].[Br-] |
Spécification
Manganese(II) bromide hydrate | |
10031-20-6 | |
Agrégats cristallins | |
MFCD00149791 | |
manganese bromide tetrahydrate, unii-8308v6rbj5, manganese ii bromide hexahydrate, manganous bromide tetrahydrate, manganese dibromide tetrahydrate, manganese bromide mnbr2 , tetrahydrate, manganese 2+ ion tetrahydrate dibromide | |
HHDPJRSXPOGIOP-UHFFFAOYSA-L | |
manganese(2+) tetrahydrate dibromide | |
214.76 (Anhydrous) | |
Odorless |
64.3°C (decomposition) | |
Rose | |
Br2H8MnO4 | |
14,5725 | |
Soluble in water, alcohol | |
O.O.O.O.[Mn++].[Br-].[Br-] | |
286.81 | |
98% | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H332
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'einecsNumber' : 236-591-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only