Learn More
Bromure de manganèse(II), anhydre, 99 %, H2O <0,3 %, Thermo Scientific Chemicals
79.70€ - 298.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11382988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032736.09 |
10 g |
79.70€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11372988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032736.18 |
50 g |
298.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It can be used in place of palladium in the Stille reaction, which couples two carbon atoms using an organotin compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13446-03-2 | |
MFCD00011113 |
Spécification
Manganese(II) bromide | |
Anhydrous | |
Poudre | |
14,5725 | |
214.76 | |
H2O <0.3% | |
Hygroscopic |
698°C | |
13446-03-2 | |
MFCD00011113 | |
Soluble in water. (1273g/L) | |
99% | |
Odorless | |
4.38 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302
Nocif en cas d’ingestion.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'einecsNumber' : 236-591-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only