Learn More
Bromure de manganèse(II) anhydre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
82.41€ - 271.35€
Identifiants chimiques
CAS | 13446-03-2 |
---|---|
Formule moléculaire | MnBr2 |
Numéro MDL | MFCD00011113 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11423887
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18321.14 |
25 g |
82.41€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11433887
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18321.22 |
100 g |
271.35€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13446-03-2 | |
MnBr2 | |
MFCD00011113 |
Spécification
Manganese(II) bromide | |
anhydrous | |
MnBr2 | |
14,5725 | |
95% | |
Hygroscopic |
698°C | |
13446-03-2 | |
MFCD00011113 | |
214.76 | |
Odorless | |
4.38 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302
Nocif en cas d’ingestion.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'einecsNumber' : 236-591-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
RUO – Research Use Only