Learn More
Acétate de manganèse(II) tétrahydraté, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10082740
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6156-78-1
Formule moléculaire C4H14MnO8
Poids moléculaire (g/mol) 245.09
Numéro MDL MFCD00062552
Clé InChI CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme manganese ii acetate tetrahydrate, manganese acetate tetrahydrate, manganous acetate tetrahydrate, unii-9to51d176n, manganese diacetate, tetrahydrate, manganese 2+ diacetate tetrahydrate, acetic acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, manganese ii acetatetetrahydrate, acmc-20akkp
CID PubChem 93021
SMILES O.O.O.O.[Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(II) acetate tetrahydrate
Point de fusion >300.0°C
Note relative au nom 99+%
Couleur Rose
pH 6 to 7 (5% soln.)
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Complexometry)
Formule linéaire (CH3CO2)2Mn·4H2O
Point d’éclair >130°C
Merck Index 14, 5724
Informations sur la solubilité Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Nom IUPAC Diacétate de manganèse(2+) tétrahydraté
Poids de la formule 245.09
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 1.58
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Manganese(II) acetate tetrahydrate