Learn More
2,4-pentanedionate de manganèse(II), Thermo Scientific Chemicals
27.64€ - 228.14€
Identifiants chimiques
CAS | 14024-58-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H14MnO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 253.16 |
Numéro MDL | MFCD00000022 MFCD09998212 |
Clé InChI | ZQZQURFYFJBOCE-FDGPNNRMSA-L |
Synonyme | bis 4-hydroxypent-3-en-2-one dihydrate manganese |
CID PubChem | 54669727 |
Nom IUPAC | (Z)-4-hydroxypent-3-en-2-one ; manganèse ; dihydraté |
SMILES | [Mn++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11433038
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18762.14 |
25 g |
27.64€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11443038
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18762.22 |
100 g |
68.94€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11453038
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18762.36 |
500 g |
228.14€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14024-58-9 | |
253.16 | |
ZQZQURFYFJBOCE-FDGPNNRMSA-L | |
54669727 | |
[Mn++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O |
C10H14MnO4 | |
MFCD00000022 MFCD09998212 | |
bis 4-hydroxypent-3-en-2-one dihydrate manganese | |
(Z)-4-hydroxypent-3-en-2-one ; manganèse ; dihydraté |
Spécification
Manganese(II) 2,4-pentanedionate | |
260°C to 262°C (decomposition) | |
C10H14MnO4 | |
bis 4-hydroxypent-3-en-2-one dihydrate manganese | |
[Mn++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O | |
253.16 | |
253.16 |
14024-58-9 | |
1.6 | |
MFCD00000022 MFCD09998212 | |
ZQZQURFYFJBOCE-FDGPNNRMSA-L | |
(Z)-4-hydroxypent-3-en-2-one ; manganèse ; dihydraté | |
54669727 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H351-H315-H319-H335
Susceptible de provoquer le cancer.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P201-P202-P261-P264b-P271-P280i-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335-H351
missing translation for 'einecsNumber' : 237-858-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only