Learn More
Granulés de manganèse, 99,98 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
105.00€ - 301.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7439-96-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Mn |
Numéro MDL | MFCD00011111 |
Clé InChI | PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds |
CID PubChem | 23930 |
ChEBI | CHEBI:35154 |
Nom IUPAC | manganèse |
SMILES | [Mn] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11363258
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036215.14 |
25 g |
105.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11353258
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036215.22 |
100 g |
301.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
For vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7439-96-5 | |
MFCD00011111 | |
colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds | |
CHEBI:35154 | |
[Mn] |
Mn | |
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N | |
23930 | |
manganèse |
Spécification
Manganese | |
99.98% (metals basis) | |
MFCD00011111 | |
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N | |
manganèse | |
23930 | |
Granulaire |
7439-96-5 | |
Mn | |
colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds | |
[Mn] | |
54.94 | |
CHEBI:35154 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-105-1
missing translation for 'rtecsNumber' : OO9275000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only