Learn More
Antimoniure de manganèse, 99,5 % (à base de métaux), Thermo Scientific™
Code produit. 11377848
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12032-97-2
Formule moléculaire Mn2Sb
Poids moléculaire (g/mol) 231.636
Numéro MDL MFCD00151354
Clé InChI CMWGISPXZSHYPK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme antimony, compd. with manganese 1:2, antimony; manganese, dimanganese stibanylidyne, manganese, compd. with antimony 2:1, antimony, compound with manganese 1:2
CID PubChem 6336882
Nom IUPAC antimoine ; manganèse
SMILES [Mn].[Mn].[Sb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese antimonide
Forme physique Grumeaux
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire Mn2Sb
Numéro UN UN1549
Poids de la formule 231.63
Pourcentage de pureté 99.5%