Learn More
Aluminiure de manganèse, 99,5 % (à base de métaux), Thermo Scientific™
89.70€ - 355.00€
Identifiants chimiques
CAS 12253-13-3
Numéro MDL MFCD00213943
Synonyme aluminum, compd. with manganese 3:1, aluminum; manganese, trialumane manganese, aluminum, compound with manganese 3:1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11347838
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
036384.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11337838
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
036384.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
12253-13-3
MFCD00213943
aluminum, compd. with manganese 3:1, aluminum; manganese, trialumane manganese, aluminum, compound with manganese 3:1
Spécification
Manganese aluminide
Grumeaux
MFCD00213943
Insoluble in water.
99.5%
12253-13-3
(Base des métaux)
aluminum, compd. with manganese 3:1, aluminum; manganese, trialumane manganese, aluminum, compound with manganese 3:1
135.88
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 235-492-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante