Learn More
Acide (±)-mandélique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
29.45€ - 289.44€
Identifiants chimiques
CAS | 90-64-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H8O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 152.149 |
Numéro MDL | MFCD00064250 |
Clé InChI | IWYDHOAUDWTVEP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | mandelic acid, dl-mandelic acid, phenylglycolic acid, amygdalic acid, almond acid, uromaline, p-mandelic acid, racemic mandelic acid, paramandelic acid, rs-mandelic acid |
CID PubChem | 1292 |
ChEBI | CHEBI:35825 |
Nom IUPAC | Acide 2-hydroxy-2-phénylacétique |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11452327
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14223.22 |
100 g |
29.45€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11462327
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14223.36 |
500 g |
74.37€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11472327
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14223.0E |
2500g |
289.44€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Mandelic acid is used in the pharmaceutical industry as an antibacterial to treat urinary tract infections. It acts as a precursor for making various drugs. It is also used as an oral antibiotic. Mandelic acid peels are widely used for treating damaged skin due to its less penetrating and irritating property. Enantiomeric resolution of (±)-Mandelic acid is performed by using the chiral amine (1R,2S)-(-)-ephedrine followed by acidification to prepare (R)-( -)-Mandelic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide mandélique est utilisé dans l’industrie pharmaceutique comme antibactérien pour traiter les infections des voies urinaires. Il agit comme précurseur pour la fabrication de divers médicaments. Il est également utilisé comme antibiotique oral. Les peaux d’acide mandélique sont largement utilisées pour traiter la peau endommagée en raison de sa propriété moins pénétrante et irritante. La résolution énantiomérique de l’acide (±)-mandélique est effectuée en utilisant l’amine chirale (1 R,2S)-(-)-éphédrine suivie d’une acidification pour préparer l’acide (R)-(-)-mandélique.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éther diéthylique, l’éthanol et l’isopropanol.
Remarques
Hydrophobe et sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts et les agents réducteurs.
Identifiants chimiques
90-64-2 | |
152.149 | |
IWYDHOAUDWTVEP-UHFFFAOYSA-N | |
1292 | |
Acide 2-hydroxy-2-phénylacétique |
C8H8O3 | |
MFCD00064250 | |
mandelic acid, dl-mandelic acid, phenylglycolic acid, amygdalic acid, almond acid, uromaline, p-mandelic acid, racemic mandelic acid, paramandelic acid, rs-mandelic acid | |
CHEBI:35825 | |
C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O |
Spécification
(±)-Mandelic Acid | |
118°C à 121°C | |
C8H8O3 | |
510011 | |
mandelic acid, dl-mandelic acid, phenylglycolic acid, amygdalic acid, almond acid, uromaline, p-mandelic acid, racemic mandelic acid, paramandelic acid, rs-mandelic acid | |
IWYDHOAUDWTVEP-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-hydroxy-2-phénylacétique | |
1292 | |
152.15 | |
Sensible à la lumière |
90-64-2 | |
99% | |
MFCD00064250 | |
14,5717 | |
Soluble in water,diethyl ether,ethanol and isopropanol. | |
C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O | |
152.149 | |
CHEBI:35825 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 202-007-6
missing translation for 'rtecsNumber' : OO6300000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- DL-Mandelic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: .alpha.-hydroxy-Benzeneacetic acid
RUO – Research Use Only