Learn More
Lonza™ Bulletkit pour milieu de croissance de cellules épithéliales mammaires
Optimisé pour la croissance des cellules épithéliales mammaires dans un environnement sans sérum.Le Bulletkit pour milieu de croissance de cellules épithéliales mammaires est un kit de milieux facilement disponible qui offre aux chercheurs la confiance et la commodité d’un système qui tend à favoriser leurs cellules.
Marque: Lonza™ CC-3150
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Mentionné dans plus de 130 publications uniques portant principalement sur la recherche sur le cancer du sein
- Utilisé pour les HMEC primaires de Lonza ainsi que pour les lignées cellulaires normales du sein telles que MCF-10A et MCF-12
- Le fait de travailler avec les mêmes milieux entre les lignées cellulaires et les cellules primaires peut réduire la variabilité au sein des expériences et simplifier le changement pour les chercheurs
- En outre, si les HMEC primaires sont utilisées comme contrôle côte à côte avec des lignées cellulaires normales du sein, le milieu MEGMTM BulletKitTM peut également offrir des avantages économiques, car les clients peuvent utiliser le même milieu pour prendre en charge les deux types de cellules
Informations sur la commande
Dimensions et type de produit
Spécification
Kit contenant un flacon de 500 ml de MEBM, (milieu basal épithélial mammaire CC-3151 (sans facteurs de croissance) (500 ml) ) et de MEGM SingleQuots (suppléments CC-4136 avec facteurs de croissance (BPE, hydrocortisone, FGEh, insuline et gentamicine / amphotéricine-B) | |
Milieu de croissance | |
1 kit |