Learn More
Acide malonique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
30.20€ - 311.00€
Identifiants chimiques
CAS | 141-82-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H4O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 104.061 |
Numéro MDL | MFCD00002707 |
Clé InChI | OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | malonic acid, dicarboxymethane, carboxyacetic acid, methanedicarboxylic acid, kyselina malonova, usaf ek-695, dicarboxylate, dicarboxylic acid, kyselina malonova czech, propanediolic acid |
CID PubChem | 867 |
ChEBI | CHEBI:30794 |
Nom IUPAC | Acide propanedioïque |
SMILES | C(C(=O)O)C(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11464523
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11526.22 |
100 g |
30.20€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11474523
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11526.36 |
500 g |
97.80€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11484523
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11526.0E |
2500 g |
311.00€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Malonic acid is acts as a building block in organic synthesis. It is also useful as a precursor for polyesters and alkyd resins, which is used in coating applications, thereby protecting against UV light, corrosion and oxidation. It acts as a cross linker in the coating industry and surgical adhesive. It finds application in the production of specialty chemicals, flavors and fragrances, polymer cross linkers and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide malonique agit comme un bloc de construction dans la synthèse organique. Il est également utile comme précurseur pour les polyesters et les résines alkydes, qui sont utilisés dans les applications de revêtement, assurant ainsi une protection contre la lumière UV, la corrosion et l’oxydation. Il agit comme un agent de réticulation dans l’industrie du revêtement et les adhésifs chirurgicaux. Il est utilisé dans la production de produits chimiques spécialisés, d’arômes et de parfums, d’agents de réticulation des polymères et de produits pharmaceutiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau froide.
Remarques
Incompatible avec les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
Identifiants chimiques
141-82-2 | |
104.061 | |
OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N | |
867 | |
Acide propanedioïque |
C3H4O4 | |
MFCD00002707 | |
malonic acid, dicarboxymethane, carboxyacetic acid, methanedicarboxylic acid, kyselina malonova, usaf ek-695, dicarboxylate, dicarboxylic acid, kyselina malonova czech, propanediolic acid | |
CHEBI:30794 | |
C(C(=O)O)C(=O)O |
Spécification
Malonic acid | |
132°C to 136°C (decomposition) | |
157°C (314°F) | |
MFCD00002707 | |
14,5710 | |
Soluble in cold water. | |
C(C(=O)O)C(=O)O | |
104.061 | |
CHEBI:30794 | |
99% |
141-82-2 | |
1.62 | |
C3H4O4 | |
1751370 | |
malonic acid, dicarboxymethane, carboxyacetic acid, methanedicarboxylic acid, kyselina malonova, usaf ek-695, dicarboxylate, dicarboxylic acid, kyselina malonova czech, propanediolic acid | |
OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N | |
Acide propanedioïque | |
867 | |
104.06 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H302-H335-H315
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H332-H315-H318-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 205-503-0
missing translation for 'rtecsNumber' : OO0175000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Malonic acid