Learn More
Maléate, solution tampon de 0,2M, pH 6,0
41.59€ - 55.25€
Identifiants chimiques
CAS | 3105-55-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H2NaO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 137.05 |
Numéro MDL | MFCD00070246 |
Clé InChI | VRVKOZSIJXBAJG-ODZAUARKSA-L |
CID PubChem | 91658932 |
SMILES | [Na+].[O-]C(=O)\C=C/C([O-])=O |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
3105-55-3 | |
137.05 | |
VRVKOZSIJXBAJG-ODZAUARKSA-L | |
[Na+].[O-]C(=O)\C=C/C([O-])=O |
C4H2NaO4 | |
MFCD00070246 | |
91658932 |
Spécification
Maleate buffer soln. | |
Incolore | |
6.0 | |
C4H2NaO4 | |
VRVKOZSIJXBAJG-ODZAUARKSA-L | |
sodium (2Z)-but-2-enedioate | |
91658932 |
3105-55-3 | |
0.2 M | |
Liquide | |
MFCD00070246 | |
[Na+].[O-]C(=O)\C=C/C([O-])=O | |
137.05 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 221-461-6
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Maléate, solution tampon de 0,2M, pH 6,0