Learn More
Masterflex™ Tés réducteurs mâles
Conçu pour un assemblage rapide et facile sans outils
Marque: Masterflex™ 31702-57
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Associez ces raccords simples et économiques à une tubulure flexible pour les applications à basse pression (généralement moins de 30 psi).
- Les raccords cannelés sont disponibles en plusieurs tailles, matériaux et configurations, allant des connecteurs droits aux raccords ramifiés en passant par les adaptateurs filetés coudés.
- Un certificat gratuit de conformité de résine est disponible pour de nombreuses formulations.
Spécification
Tés réducteurs mâles 3/8 po x 1/4 po | |
Nylon | |
Oxyde d’éthylène |
Raccord | |
10/boîte |