Learn More
Buerkle™ Coupleurs rapides, NW 6,4 mm, raccords mâles, raccords d’extrémité de tuyau avec embouts pour tuyau
Coupleurs rapides, NW 6,4 mm, raccords mâles, raccords d’extrémité de tuyau avec embouts pour tuyau pour un raccordement rapide et sûr pour les liquides, les liquides, les gaz, l’air comprimé et le vide.
Marque: Buerkle™ 8771-1160
Description
- Les coupleurs rapides sont parfaits pour le raccordement et la séparation des tuyaux, machines, appareils, récipients, etc.
- Pour un raccordement rapide et sûr
- Pour les liquides, les gaz, l’air comprimé et le vide
Spécification
POM | |
Tuyau 9,5 mm | |
9,5 mm de diamètre x 42 mm | |
Vanne | |
80°C |
42 mm | |
-40°C | |
0,055 kg | |
blanc |