Learn More
Thermo Scientific™ Seringues d’amorçage à Luer-Lok mâle
Les seringues d’amorçage à Luer-Lok mâle Thermo Scientific™ permettent des injections manuelles simples, précises et reproductibles.
Marque: Thermo Scientific™ 365PL571
Description
Les seringues d’amorçage à Luer-Lok mâle Thermo Scientific™ permettent des injections manuelles simples, précises et reproductibles.
- Pointe carrée empêchant tout endommagement de l’injecteur
- Large plage de volumes
- Fabrication de précision en verre borosilicaté et acier inoxydable
- Conception robuste et marquages faciles à lire
Spécification
Seringue pour échantillonneur automatique GC étanche aux gaz, Luer-Lok | |
25 ml | |
Systèmes de chromatographie en phase gazeuse | |
365RNL22 |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.