Learn More
Hamilton™ Filetages Luer Lock M6 mâles
Hamilton offre une gamme variée de raccords inertes et de connecteurs fabriqués en CTFE. Les raccords sont conçus pour être utilisés avec les produits Luer Lock et Luer standard comme nos seringues, ainsi que les ports à fond plat filetés 1/4-28 et M6.
Marque:  Hamilton™ 32876
Code produit. 11533244
  • 59.45€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Fiche technique
  • Connexion 1 – Luer-Lock mâle
  • Connexion 2 – Male M6
  • Quantité de ventes – 1 pièce
  • Diam. interne – 1,5 mm
Spécification
Spécification
Filetages Luer Lock M6 mâles
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Hamilton™ Filetages Luer Lock M6 mâles >