Learn More
Masterflex™ Connecteur en T ramifié mâle
Ces adaptateurs en T vous aident à installer votre tubulure flexible dans des conduites plus rigides et filetées
Marque:  Masterflex™ 31701-86
Code produit. 11850070
  • 11.20€ / 10 pièces
Expédition estimée: 17-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • S’adapte d’un filetage mâle NPT à un raccord cannelé.
  • Les raccords cannelés permettent de connecter facilement des circuits de fluides sans besoin d’outils.
  • Faites glisser la tubulure ou le tuyau flexible sur le raccord pour créer un joint qui maintient généralement des pressions jusqu’à 30 psi (2 bar).
  • Les raccords cannelés sont disponibles en plusieurs tailles, matériaux et configurations, des connecteurs droits aux adaptateurs filetés en passant par les raccords en T ramifiés.
  • Un certificat gratuit de conformité de résine est disponible pour de nombreuses formulations.
  • Les raccords filetés permettent une installation plus permanente.
  • Adaptez les types de circuits de flux.
  • Différentes configurations disponibles.
Spécification
Spécification
Raccord en T ramifié mâle, PEHD, branche NPT 1/8 po x tubulure 1/4 po Dia. int.
HDPE
Oxyde d’éthylène
Raccord x NPT(M)
10/boîte