Learn More
Molecular Probes™ Malachite Green isothiocyanate
Isothiocyanate vert malachite
Marque: Molecular Probes™ M689
389.35 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Le vert malachite est un photosensibilisateur non fluorescent qui absorbe à de longues longueurs d’onde (∼ 630 nm). Son action photosensibilisante peut être ciblée sur des sites cellulaires particuliers en utilisant l’isothiocyanate vert malachite réactif à l’amine pour conjuguer cette étiquette à des anticorps ou à d’autres biomolécules.Spécification
10 mg | |
Stocker au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Température ambiante | |
Vert malachite | |
Vert |
Isothiocyanate vert de malachite | |
Amine | |
Isothiocyanate | |
Autres marqueurs ou colorants |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.