Learn More
Fisherbrand™ Support pour pipette MagPette™
Se fixe à la plupart des surfaces métalliques avec quatre aimants puissants. Fisherbrand™ MagPette™ peut accueillir deux pipeteurs et convient à la plupart des marques de pipeteurs.
Marque: Fisherbrand™ HS23503
21.53 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21716" pour bénéficier de cette offre.
Description
- En plastique ABS robuste
- Disponibles en couleurs vives translucides.
- Dimensions : (L x P x H) 131 x 112 x 76 mm
Spécification
Portoir | |
Pipeteurs (2) | |
2 | |
131 mm | |
3 in. | |
112 mm |
Violet | |
Plastique ABS | |
Aimant | |
76 mm | |
4.4 in. |