Learn More
Invitrogen™ MagniSort™ Mouse Hematopoietic Lineage Depletion Kit
Conçu pour la déplétion magnétique des cellules hématopoïétiques de souris avec des lignées validées provenant de la moelle osseuse de souris. Il utilise un cocktail d’anticorps spécifique pour les lignées hématopoïétiques et les billes magnétiques enrobées de streptavidine.
Marque: Invitrogen™ 8804-6829-74
Alert:
Contient de l’azoture de sodium
Includes:
- Cocktail d’anticorps de lignée hématopoïétique de souris MagniSort : 200 tests, 20 μl / test
- Microbilles B de sélection négative MagniSort
Description
- Les cellules engagées dans la lignée sont liées par un anticorps puis par des microbilles magnétiques
- Lorsqu’elles sont placées dans un champ magnétique, les cellules de lignée négatives peuvent être séparées des cellules engagées dans la lignée par décantation
- Après déplétion, l’enrichissement de cellules progénitrices multi-potentes peut être vérifié par coloration avec le CD34 anti-souris (clone RAM34) et l’enrichissement de cellules souches hématopoïétiques CD34- peut être vérifié par coloration supplémentaire avec la CD150 (clone mShad150), CD48 (clone HM48-1)
Biotine CD2 anti-souris
Biotine CD3 anti-souris
Biotine CD5 anti-souris
Biotine CD11b anti-souris
Biotine CD19 anti-souris
Biotine CD45R anti-souris
Biotine Ly-6G (Gr-1) anti-souris
Biotine TER-119 anti-souris
Spécification
Cellules hématopoïétiques | |
Kit de déplétion cellulaire | |
200 tests | |
Souris |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.