Learn More
Bohlender™ Kit de barreaux d’agitation magnétique
Composé des barreaux d’agitation magnétiques les plus courants et d’une tige de récupération d’une longueur de 150 mm.
Marque: Bohlender™ C348-10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Idéal pour les débutants
- Pour tester différents types et dimensions de barreaux d’agitation magnétiques
- Comprend une unité de chaque taille de forme cylindrique 10 x 6,15, 15 x 4,5, 20 x 6, 25 x 6, 30 x 6, 40 x 8, 50 x 8, 60 x 9
- Comprend une de chaque bague pivotante 15 x 5, 25 x 6, 40 x 8
- Comprend une pièce de chaque taille de forme triangulaire 25 x 8, 40 x 14
- Résistance à une plage de températures de −200° à +250°C
- Résistance chimique universelle
- Dimensions de la boîte de 175 x 110 x 30 mm
- Conformité FDA
Spécification
FDA | |
Boîte de 175 x 110 x 30 mm | |
Barreaux cylindriques et triangulaires, anneaux de pivotement | |
PTFE |
Boîte noire, barreaux blancs | |
Test des barreaux d’agitation | |
−200° à +250°C |