Learn More
Buerkle™ Barreau d’agitation magnétique
Moulés avec une couche extérieure de PTFE chimiquement inerte garantissant leur durabilité et l’absence de réaction. Les barreaux d’agitation magnétiques Buerkle™ ont une forme cylindrique et une surface lisse offrant une excellente capacité de mélange.
Marque: Buerkle™ 8271-2507
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabrication en PTFE opaque
- Aimants permanents haute performance
- Longue durée de vie
- Résistance thermique exceptionnelle
- Large éventail de tailles
- Les barreaux d’agitation de 6 et 8 mm de diamètre peuvent être utilisés avec Buerkle™ Fish-clip™ pour une agitation supplémentaire douce
Spécification
Blanc | |
7 mm | |
25 mm | |
Cylindrique |