Learn More
Buerkle™ Barreau d’agitation magnétique
Moulés avec une couche extérieure de PTFE chimiquement inerte garantissant leur durabilité et l’absence de réaction. Les barreaux d’agitation magnétiques Buerkle™ ont une forme cylindrique et une surface lisse offrant une excellente capacité de mélange.
Marque: Buerkle™ 8271-3006
3.38 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Fabrication en PTFE opaque
- Aimants permanents haute performance
- Longue durée de vie
- Résistance thermique exceptionnelle
- Large éventail de tailles
- Les barreaux d’agitation de 6 et 8 mm de diamètre peuvent être utilisés avec Buerkle™ Fish-clip™ pour une agitation supplémentaire douce
Spécification
Blanc | |
6 mm | |
30 mm | |
Cylindrique |