Learn More
IKA™ Alimentation de l’agitateur magnétique TW.PWR.2
Fisher Scientific - Bloc d’alimentation IKA pour la mise à niveau des ensembles TWISTER 1-4 jusqu’à 30 périphériques.
Marque:  IKA™ 0020116436
Code produit. 17785129
  • 125.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Comprend : fiche côté dispositif, TW.PWR.2, et TW.PWR.PLUG 2
Spécification
Spécification
50/60 Hz
Alimentation électrique
179 x 64 x 40 mm
90/240 V, 50/60 Hz
0°C à 40°C
0,7 kg
90/240 V