Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation magnétique
The ALNICO magnetic stir bar withstands temperatures up to 250°C, making them suitable for use with both unheated and heated stirrers. Smooth shape for better coupling when using concave bottom glassware.
41.85€ - 95.60€
Spécification
Autoclavable | Not Autoclavable |
---|---|
Couleur | Blanc |
Revêtement | PTFE |
Matériau | Alnico Magnet, PTFE |
Quantité | 10/Cs |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17830752
|
Fisherbrand™
120894 |
5 mm | 10 mm |
41.85€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17820752
|
Fisherbrand™
120895 |
8 mm | 25 mm |
62.80€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17840752
|
Fisherbrand™
120896 |
8 mm | 30 mm |
83.65€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17850752
|
Fisherbrand™
120897 |
8 mm | 35 mm |
95.60€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Magnetic bar is made from ALNICO, one of the strongest permanent magnets available
- The sintered manufacturing process reduces the chance of decoupling (spin outs), encapsulation in PTFE protects both magnet and what it is stirring
- Chemically inert and easy to clean
- Can withstand temperatures up to 225°C, making them suitable for use with both unheated and heated stirrers
Spécification
Not Autoclavable | |
PTFE | |
10/Cs | |
Stir Bar | |
Stirrers |
Blanc | |
Alnico Magnet, PTFE | |
Smooth | |
Stirring solutions | |
Up to 250°C |