Learn More
Heathrow Scientific™ Agitateur à induction magnétique
L’agitateur à induction magnétique utilise une technologie de bobine magnétique moderne ne disposant pas de pièces mobiles, engendrant une unité d’entraînement sans usure, sans moteur et ne nécessitant aucun entretien. Des aimants de terre rare de haute qualité sont utilisés dans la conception de l’agitateur pour assurer un couplage magnétique puissant avec un alignement précis et uniforme, réduit considérablement les risques d’hypervélocité.
Marque: Heathrow Scientific™ 120585
Alert:
Avant d’utiliser l’agitateur, veuillez lire attentivement le manuel d’instructions. Le manuel contient des informations importantes, des mesures de protection et des instructions d’utilisation.
Description
- Garantie 5 ans
- Le boîtier en ABS durable est résistant à la corrosion et facile à nettoyer
- Les bobines magnétiques sans usure offrent un fonctionnement uniforme et silencieux
- Un affichage numérique facile à lire contrôle précisément le temps et la vitesse ce qui assure la reproductibilité
- L’unité est programmable avec un fonctionnement de 50 % jusqu’à 99 cycles
- Le temps et la vitesse peuvent être réglés facilement pendant que l’unité fonctionne
- Option de rotation inverse pour de meilleurs résultats de mélange
- La vitesse demeure constante même lorsque la charge change.
- Accélération et freinage rapides (moins de 10 secondes) pour répondre rapidement aux exigences de vitesse d’agitation
- Le tapis en caoutchouc de silicone sur le couvercle empêche le glissement des récipients et améliore la sécurité
- Les barreaux d’agitation inclus sont dotés d’un revêtement en PTFE assurant la résistance chimique
- N° de conception communautaire : 003515337-0001-0002 Euro. Brevet Application 3 246 088 États-Unis
- de conception américain n° D814,045 Brevet d’utilité américain en attente
Spécification
10 à 2 000 tr/min | |
Plastique ABS | |
18 W | |
245 x 195 x 76 mm | |
9,7 in | |
166 mm | |
7,7 in | |
100 à 240 V | |
50/60 Hz | |
5 ans | |
Numérique | |
Agitateur magnétique à induction, 2 barreaux d’agitation (35 x 12 mm), forme cylindrique et 1 adaptateur secteur à double isolation basse tension avec 4 fiches interchangeables | |
Numérique | |
30 s à 60 min, ou en continu | |
2,5 lb | |
3,96 lb |
2 | |
100/240 V | |
9,7 x 7,7 in | |
30 in à 60 ft | |
24,5 cm | |
166 mm | |
19,5 cm | |
1,5 A | |
110 à 240 VCA, 50 à 60 Hz, avec 4 adaptateurs de prise pour l'UK, l’UE, les États-Unis et l’Australie | |
Bleu | |
Agitateur à induction magnétique | |
Sans moteur | |
2°C à 40°C | |
Agitateur magnétique Numérique | |
1,13 kg | |
1,78 kg |