Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Sommet de l’entonnoir pour filtre magnétique uniquement
Boîtier de rechange pour entonnoirs avec joint magnétique unique.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 4254
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le joint magnétique unique permet une filtration sous vide simple et à une main de liquides avec des membranes compatibles
- Non approuvée pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres
Spécification
Polyphénylsulfone | |
Haut uniquement | |
47 mm |
Non stérile | |
500 ml |