Learn More
Sulfate de magnésium heptahydraté, Extra Pur, SLR, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Code produit. 10264630
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Identifiants chimiques
CAS 10034-99-8
Formule moléculaire H14MgO11S
Poids moléculaire (g/mol) 246.47
Numéro MDL MFCD00149785
Clé InChI WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
CID PubChem 24843
ChEBI CHEBI:31795
Nom IUPAC sulfate de magnésium heptahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Point de fusion 770°C
Couleur Blanc
pH 5 to 8.2
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Poids de la formule 246.48g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur <0.1mmHg at 20°C
Identifiant produit
  • Magnesium sulfate heptahydrate