Learn More
Sulfate de magnésium heptahydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Sulfate de magnésium heptahydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical, Quantité :500 g, CAS :10034-99-8, blanc, point de fusion :770°C, formule moléculaire :H14MgO11S, poids moléculaire :246.466, emballage :Récipient de poudre en plastique, pH :5 à 8,2
556.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10034-99-8 |
---|---|
Formule moléculaire | H14MgO11S |
Poids moléculaire (g/mol) | 246.47 |
Numéro MDL | MFCD00149785 |
Clé InChI | WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate |
CID PubChem | 24843 |
ChEBI | CHEBI:31795 |
Nom IUPAC | magnesium(2+) heptahydrate sulfate |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10697412
|
Fisher Chemical
M/1050/53 |
500 g |
556.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10346190
|
Fisher Chemical
M/1050/60 |
1 kg |
556.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Sulfate de magnésium heptahydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical, Quantité :500 g, CAS :10034-99-8, blanc, point de fusion :770°C, formule moléculaire :H14MgO11S, poids moléculaire :246.466, emballage :Récipient de poudre en plastique, pH :5 à 8,2
Identifiants chimiques
10034-99-8 | |
246.47 | |
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L | |
24843 | |
magnesium(2+) heptahydrate sulfate |
H14MgO11S | |
MFCD00149785 | |
magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate | |
CHEBI:31795 | |
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Spécification
770°C | |
Blanc | |
Solide | |
MFCD00149785 | |
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L | |
magnesium(2+) heptahydrate sulfate | |
24843 | |
246.48g/mol | |
<0.1mmHg at 20°C |
10034-99-8 | |
5 to 8.2 | |
H14MgO11S | |
magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate | |
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
246.47 | |
CHEBI:31795 | |
Récipient de poudre en plastique |