Learn More
Sulfate de magnésium heptahydraté, +98 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
19.70€ - 222.11€
Identifiants chimiques
CAS | 10034-99-8 |
---|---|
Formule moléculaire | H14MgO11S |
Poids moléculaire (g/mol) | 246.47 |
Numéro MDL | MFCD00149785 |
Clé InChI | WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate |
CID PubChem | 24843 |
ChEBI | CHEBI:31795 |
Nom IUPAC | sulfate de magnésium heptahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10188080
|
Thermo Scientific Acros
423900250 |
25 g | Flacon en plastique |
19.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10424511
|
Thermo Scientific Acros
423905000 |
500 g | Flacon en plastique |
43.42€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10433085
|
Thermo Scientific Acros
423900010 |
1 kg | Flacon en plastique |
64.42€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10296843
|
Thermo Scientific Acros
423900050 |
5 kg | Récipient en plastique |
222.11€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10034-99-8 | |
246.47 | |
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L | |
24843 | |
sulfate de magnésium heptahydraté |
H14MgO11S | |
MFCD00149785 | |
magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate | |
CHEBI:31795 | |
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Spécification
Magnesium sulfate heptahydrate | |
10034-99-8 | |
5.0 to 8.2 (5% soln. at 25°C) | |
98.0 to 102% (Complexometry) | |
MgSO4·7H2O | |
15, 5755 | |
Solubility in water: 710g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, sparingly soluble in alcohol | |
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
246.47 | |
CHEBI:31795 | |
≥98% |
770.0°C | |
Blanc | |
Crystals | |
H14MgO11S | |
MFCD00149785 | |
magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate | |
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L | |
sulfate de magnésium heptahydraté | |
24843 | |
246.48 | |
Réactif ACS |
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : OM4508000
Identifiant produit
- Magnesium sulfate heptahydrate
RUO – Research Use Only