Learn More
Sulfate de magnésium, extra pur, SLR, séché, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2 kg
10 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Description
Sulfate de magnésium, extra pur, SLR, séché
Spécification
Spécification
Point de fusion | 1124°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Solide en poudre |
Quantité | 10 kg |
Nom IUPAC | magnésium ; sulfate |
Poids de la formule | 120.36g/mol |
Conditionnement | Récipient en plastique |
Tension de vapeur | <0.1mmHg at 20°C |