Learn More
Sulfate de magnésium (culture cellulaire), MP Biomedicals
Code produit. 11486552
Click to view available options
Quantité:
500 g
Réactifs de culture cellulaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7487-88-9
Formule moléculaire MgO4S
Poids moléculaire (g/mol) 120.36
Numéro MDL MFCD00011110
Clé InChI CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
CID PubChem 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Magnesium Sulfate
Quantité 500 g
Nom IUPAC magnésium ; sulfate
Poids de la formule 120.4