Learn More
Sulfate de magnésium, 99 %, extra pur, séché, contient entre 3 et 4 moles d’eau, Thermo Scientific Chemicals
37.40€ - 192.00€
Identifiants chimiques
CAS | 22189-08-8 |
---|---|
Formule moléculaire | MgO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 120.36 |
Numéro MDL | MFCD00149787 |
Clé InChI | CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot |
CID PubChem | 24083 |
ChEBI | CHEBI:32599 |
SMILES | [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10256350
|
Thermo Scientific Acros
196850010 |
1 kg | Bouteille en plastique |
37.40€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10216400
|
Thermo Scientific Acros
196850025 |
2.5 kg | Bouteille en plastique |
77.90€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10174573
|
Thermo Scientific Acros
196850100 |
10 kg | Récipient en plastique |
192.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AdsorbantIdentifiants chimiques
22189-08-8 | |
120.36 | |
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L | |
24083 | |
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O |
MgO4S | |
MFCD00149787 | |
magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot | |
CHEBI:32599 |
Spécification
Magnesium sulfate | |
Dried, contains 3 to 4 Moles of Water | |
Blanc | |
98.5% min. (On dried substance) (Complexometry) | |
MgSO4·xH2O | |
magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot | |
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L | |
magnésium ; sulfate | |
24083 | |
120.36 | |
Extra pur | |
2.66 |
1124.0°C | |
22189-08-8 | |
Poudre cristalline | |
MgO4S | |
MFCD00149787 | |
Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, sparingly soluble in alcohol | |
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
120.36 | |
CHEBI:32599 | |
99% | |
26% to 32% (400 to 500 °C) | |
2.6600g/mL |