Learn More
Sulfate de magnésium, 7-hydraté, cristal, multiofficinal, U.S.P., J.T.Baker™
223.00€ - 735.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10034-99-8 |
---|---|
Formule moléculaire | H14MgO11S |
Poids moléculaire (g/mol) | 246.47 |
Numéro MDL | MFCD00149785 |
Clé InChI | WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate |
CID PubChem | 24843 |
ChEBI | CHEBI:31795 |
Nom IUPAC | sulfate de magnésium heptahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15588014
|
Avantor J.T.Baker
2504-01 |
500 g | Flacon poly |
223.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15598014
|
Avantor J.T.Baker
2504-05 |
2.5 kg | Flacon poly |
735.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
10034-99-8 | |
246.47 | |
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L | |
24843 | |
sulfate de magnésium heptahydraté |
H14MgO11S | |
MFCD00149785 | |
magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate | |
CHEBI:31795 | |
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Spécification
Magnesium Sulfate | |
10034-99-8 | |
H14MgO11S | |
magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate | |
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
246.47 | |
CHEBI:31795 | |
Multicompendial / USP |
7-Hydrate | |
Crystals | |
MFCD00149785 | |
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L | |
sulfate de magnésium heptahydraté | |
24843 | |
246.47 | |
1L = 1.67kg |