Learn More
Étalon de magnésium pour ICP/MS, 2 % de HNO3, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15245946
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
125 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Mg1 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Magnesium Standard
Note relative au nom ICP/MS
CAS 7439-95-4, 7697-37-2, 7732-18-5
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Quantité 125 mL
% max. CAS 2.0, 0.0, 98.0
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Formule moléculaire Mg
Numéro MDL MFCD00085308
Clé InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Mg]
Nom IUPAC magnésium
Poids moléculaire (g/mol) 24.30
CID PubChem 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Qualité Claritas PPT™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1mg/L
Densité 1.01006 g/cm3 at 20°C
Solvant ou matrice 2% HNO3
Forme physique Liquide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire