Learn More
Étalon de magnésium, 1000 mg/l dans 2 % de HNO3 (qualité assurance), SPEX CertiPrep
Code produit. 10620993
Click to view available options
Quantité:
30 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Flacon poly
Étalon de magnésium, 1000 μg/ml dans 2 % de HNO3, 250 ml, classe assurance, SPEX CertiPrep™. Certifié 34Guide ISO/CEI, matériaux de référence certifiés NIST Traceable Fourni avec un certificat d'analyse complet.
Étalon inorganique conçu pour AA, ICP, ICP / MS, IC, XRF et autres instrumentations analytiques
  • Étalon de magnésium
  • Fabriqué avec de l'eau ASTM type I.
  • Concentration 1000 μg/ml
  • Volume 250 ml
Certifications
ISO/CEI 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Identifiants chimiques
CAS 7439-95-4, 7697-37-2, 7732-18-5
Formule moléculaire Mg
Poids moléculaire (g/mol) 24.30
Numéro MDL MFCD00085308
Clé InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nom IUPAC magnésium
SMILES [Mg]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium Standard
Conditionnement Flacon poly
Quantité 250 mL
Certificat d’analyse Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
Qualité Assurance
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1000
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitric acid