Learn More
Étalon de magnésium pour ICP, 1000 μg/ml dans 2 % HCl, SPEX CertiPrep™
Code produit. 10325892
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Mg1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium Standard
CAS 7439-95-4, 7647-01-0, 7732-18-5
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
% min. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Quantité 500 mL
% max. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Certificat d’analyse Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Formule moléculaire Mg
Numéro MDL MFCD00085308
Clé InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Mg]
Nom IUPAC magnésium
Poids moléculaire (g/mol) 24.30
CID PubChem 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Qualité Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Concentration    Cat. No.
2-5% HNO3    1000μg/mL    PLMG2-2Y, -2T, -2X    10,000    PLMG2-3Y, -3X
2-5% HCl    1000μg/mL    PLMG1-2X
Solvant ou matrice 2% HCl
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire