Learn More
Étalon de magnésium pour ICP, 10 000 μg/ml dans5 % de HCI , SPEX CertiPrep™
Code produit. 10335892
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Mg10 000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium Standard
CAS 7791-18-6, 7732-18-5
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Quantité 500 mL
Certificat d’analyse Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Formule moléculaire Cl2H12MgO6
Numéro MDL MFCD00149781
Clé InChI DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Nom IUPAC magnesium(2+) hexahydrate dichloride
Poids moléculaire (g/mol) 203.30
Qualité Assurance
Solvant ou matrice 5% HCl
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire