Learn More
Magnesium oxide, purum p.a., Honeywell™
Code produit. 15646070
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Purum p.a., heavy,≥98.0% (based on calcined substance, KT)
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1309-48-4
Formule moléculaire MgO
Poids moléculaire (g/mol) 40.30
Numéro MDL MFCD00011109
Clé InChI CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
CID PubChem 14792
Nom IUPAC oxomagnésium
SMILES O=[Mg]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium oxide
Quantité 1 kg
Formule linéaire MgO
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 40.3g/mol
Pourcentage de pureté ≥98% (based on calcined substance, KT)
Qualité purum p.a.