Learn More
Oxyde de magnésium, 98 %, extra pur, poudre, granulométrie : 99 % < 150 μm (calibre -100), Thermo Scientific Chemicals
63.32€ - 571.85€
Identifiants chimiques
CAS | 1309-48-4 |
---|---|
Formule moléculaire | MgO |
Poids moléculaire (g/mol) | 40.30 |
Numéro MDL | MFCD00011109 |
Clé InChI | CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag |
CID PubChem | 14792 |
Nom IUPAC | oxomagnésium |
SMILES | O=[Mg] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10792671
|
Thermo Scientific Acros
263835000 |
500 g | Flacon en plastique |
63.32€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10782671
|
Thermo Scientific Acros
263830025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
216.36€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10237173
|
Thermo Scientific Acros
263830100 |
10 kg | Récipient en plastique |
571.85€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Identificadores de productos químicos
1309-48-4 | |
40.30 | |
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N | |
14792 | |
O=[Mg] |
MgO | |
MFCD00011109 | |
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag | |
oxomagnésium |
Especificaciones
3600.0°C | |
2800.0°C | |
1309-48-4 | |
Poudre amorphe | |
MgO | |
MFCD00011109 | |
15, 5741 | |
Solubility in water: 6.2mg/l (20°C),reacts generates heat and mg(oh)2. Other solubilities: soluble in diluted acids,insoluble in alcohol | |
O=[Mg] | |
40.30 | |
40.29 | |
Extra pur | |
3.58 |
Magnesium oxide | |
ca 200 Mesh | |
Blanc | |
97.5% min. (Complexometry) | |
MgO | |
01,633; 02,256; 07,221; 16,200 | |
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag | |
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N | |
oxomagnésium | |
14792 | |
98% | |
2% max. | |
3.5800g/mL |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 215-171-9
RUO – Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Oxyde de magnésium, 98 %, extra pur, poudre, granulométrie : 99 % < 150 μm (calibre -100), Thermo Scientific Chemicals