Learn More
Oxyde de magnésium, 97+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10482835
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1309-48-4
Formule moléculaire MgO
Poids moléculaire (g/mol) 40.30
Numéro MDL MFCD00011109
Clé InChI CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
CID PubChem 14792
Nom IUPAC oxomagnésium
SMILES O=[Mg]
Spécification
Point d’ébullition 3600°C
Nom chimique ou matériau Magnesium oxide
Point de fusion 2800°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre amorphe
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (on dry substance) (Complexometry)
Formule linéaire MgO
Fieser 01,633; 02,256; 07,221; 16,200
Merck Index 15, 5741
Informations sur la solubilité Solubility in water: 6.2mg/l (20°C),reacts generates heat and mg(oh)2. Other solubilities: soluble in diluted acids,insoluble in alcohol
Poids de la formule 40.29
Pourcentage de pureté ≥97%
Qualité Analytique
Perte par calcination 3.0% max.
Conditionnement Bouteille en plastique
Gravité spécifique 3.58
Densité 3.5800g/mL