Learn More
Oxyde de magnésium, 97+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
73.64€ - 186.33€
Identifiants chimiques
CAS | 1309-48-4 |
---|---|
Formule moléculaire | MgO |
Poids moléculaire (g/mol) | 40.30 |
Numéro MDL | MFCD00011109 |
Clé InChI | CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag |
CID PubChem | 14792 |
Nom IUPAC | oxomagnésium |
SMILES | O=[Mg] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10007542
|
Thermo Scientific Acros
222532500 |
250 g | Flacon en verre |
73.64€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10482835
|
Thermo Scientific Acros
222530010 |
1 kg | Bouteille en plastique |
186.33€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1309-48-4 | |
40.30 | |
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N | |
14792 | |
O=[Mg] |
MgO | |
MFCD00011109 | |
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag | |
oxomagnésium |
Spécification
3600°C | |
2800°C | |
Blanc | |
97% min. (on dry substance) (Complexometry) | |
MgO | |
01,633; 02,256; 07,221; 16,200 | |
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag | |
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N | |
oxomagnésium | |
14792 | |
≥97% | |
3.0% max. | |
3.5800g/mL |
Magnesium oxide | |
1309-48-4 | |
Poudre amorphe | |
MgO | |
MFCD00011109 | |
15, 5741 | |
Solubility in water: 6.2 mg/l (20°C), reacts generates heat and mg(oh)2. Other solubilities: soluble in diluted acids, insoluble in alcohol | |
O=[Mg] | |
40.30 | |
40.29 | |
Analytique | |
3.58 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-171-9
RUO – Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Oxyde de magnésium, 97+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals