Learn More
Nitrate de magnésium, solution de modificateur de matrice, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039044.AE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Magnesium Nitrate Matrix Modifier Solution | |
100 mL | |
UN3264 | |
Liquide |
1% Mg(NO3)2 in 2% HNO3 | |
MFCD00011103 | |
Specpure™ |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche