Learn More
Feuille de magnésium, épaisseur 1,0 mm (0,04 po), dure, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
209.00€ - 950.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7439-95-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Mg |
Poids moléculaire (g/mol) | 24.30 |
Numéro MDL | MFCD00085308 |
Clé InChI | JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs |
CID PubChem | 5462224 |
ChEBI | CHEBI:25107 |
Nom IUPAC | magnésium |
SMILES | [Mg] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11328568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040604.FF |
25 x 25 mm |
209.00€
25mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11400321
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040604.FI |
50 x 50 mm |
389.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11318568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040604.GH |
100 x 100 mm |
950.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7439-95-4 | |
24.30 | |
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N | |
5462224 | |
magnésium |
Mg | |
MFCD00085308 | |
magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs | |
CHEBI:25107 | |
[Mg] |
Spécification
Magnesium foil | |
7439-95-4 | |
Mg | |
UN1869 | |
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N | |
magnésium | |
5462224 | |
99.9% | |
≈1.1g/25x25mm |
1.0mm (0.04 in.) thick, Hard, Temper: as rolled | |
(Base des métaux) | |
MFCD00085308 | |
magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs | |
[Mg] | |
24.30 | |
CHEBI:25107 | |
Odorless | |
Feuille |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H228-H251-H261
Matière solide inflammable.
Matière auto-échauffante ; peut s’enflammer.
Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables.
P210-P223-P231+P232-P235+P410-P240-P241-P280-P335+P334-P370+P378s-P501c
H228-H252-H261
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MAGNÉSIUM
missing translation for 'einecsNumber' : 231-104-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only