Learn More
Hexahydrate de chlorure de magnésium, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit. 15611270
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
6 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Pharmacopée européenne, E511, ≤ 0,0001 % Al, 99 à 101 %,
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7791-18-6
Formule moléculaire Cl2H12MgO6
Poids moléculaire (g/mol) 203.30
Numéro MDL MFCD00149781
Clé InChI DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC dichlorure de magnésium(2+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium Chloride Hexahydrate
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, FCC
Quantité 6 x 2.5 kg
Formule linéaire MgCl2 · 6H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 203.3
Pourcentage de pureté 99 to 101%
Qualité puriss.