Learn More
Magnesium Chloride Hexahydrate, ≥99.0%, Reagent Grade, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Poly bottle
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Magnesium chloride hexahydrate |
Point de fusion | 117°C |
Couleur | Colorless |
pH | 5.0 to 6.5 (at 20°C) |
Forme physique | Crystalline |
Quantité | 500 g |
Formule linéaire | MgCl2 · 6H2O |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Poids de la formule | 203.3g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99.0% |