Learn More
Chlorure de magnésium, 6-hydraté, cristal, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™ Code produit.: 15578004
Chlorure de magnésium, 6-hydraté, cristal, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™
Code produit. 15578004
2.5 kg, Flacon poly
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
This item is not returnable. View return policy
Code produit. 15578004
Marque: Avantor J.T.Baker 244805
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 7791-18-6
Poids moléculaire (g/mol) 203.30
Numéro MDL MFCD00149781
Clé InChI DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC dichlorure de magnésium(2+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Specifications
Nom chimique ou matériau Magnesium Chloride
Note relative au nom 6-Hydrate
Forme physique Crystals
Quantité 2.5 kg
Formule moléculaire Cl2H12MgO6
Poids de la formule 203.3
Qualité FCC / USP
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 1.57kg
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Chlorure de magnésium, 6-hydraté, cristal, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™ >