Learn More
Chlorure de magnésium, 6-hydraté, cristal, conforme à plusieurs pharmacopées, U.S.P., J.T. Baker™
Code produit. 15539660
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium Chloride
Note relative au nom 6-Hydrate
CAS 7791-18-6
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Formule moléculaire Cl2H12MgO6
Numéro MDL MFCD00149781
Clé InChI DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Nom IUPAC dichlorure de magnésium(2+) hexahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 203.30
Poids de la formule 203.3
Qualité Multiofficinal / USP
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 1.57kg