Learn More
Thermo Scientific™ Aimants et microbilles magnétiques MagnaBind™
Permet la purification par affinité magnétique de paillasse avec ces particules magnétiques revêtues de ligand (streptavidine, protéines A et G, IgG GAM, IgG GAR) et des séparateurs d’aimants.
Marque: Thermo Scientific™ 21359
Description
Les microbilles magnétiques Thermo Scientific™ Magnabind sont disponibles avec de la streptavidine, la protéine A, la protéine G, l’IgG de chèvre anti-souris, l’IgG de chèvre anti-lapin et d’autres ligands pour une utilisation dans les protocoles d’affinité magnétique sur paillasse à petite échelle.
Les microbilles magnétiques Magnabind permettent la purification par affinité à petite échelle et la séparation cellulaire sans colonnes ni centrifugation. Les billes sont des particules magnétiques d’oxyde de fer silanisées activées avec divers ligands d’affinité. Après une étape de liaison lors d’une procédure de purification d’affinité, les particules magnétiques sont facilement et rapidement collectées en plaçant le tube de microcentrifugation ou le récipient de réaction à côté d’un aimant adapté à terres rares. Les microbilles Magnabind répondent rapidement aux aimants Magnabind. Les particules peuvent être facilement dispersées et régénérées plusieurs fois (c’est-à-dire qu’elles ne seront pas agrégées de manière irréversible) car elles n’ont pas de mémoire magnétique.Les microbilles Magnabind sont pré-enduites de protéines A, G, de streptavidine, d’anticorps anti-souris ou anti-lapin. Sont également disponibles les microbilles activées avec des groupes d’amine ou de carboxyle comme cibles pour une immobilisation covalente personnalisée d’autres protéines ou ligands.
Points clés :
- Les ligands pré-enduits d’affinité populaires ou dérivatisés pour l’adhérence covalente de protéines et d’autres ligands spécifiques sont disponibles
- Les microbilles ne sont pas agrégées de manière irréversible car elles n’ont pas de mémoire magnétique ; recueillez et dispersez les microbilles plusieurs fois, si nécessaire
- La plupart des séparations nécessitent une courte procédure de paillasse de cinq à 10-minutes
Propriétés des microbilles Magnabind sous-évaluées :
- Composition : oxyde de fer silanisé
- Aimants : 25 à 35 EMU/g
- Type de magnétisation : superparamagnétique (pas de mémoire magnétique)
- Surface : supérieure de 100 m 2/g
- Taille des microbilles : Diamètre de 1 à 4 μm
- Vitesse de réglage : 4 % en 30 minutes
- Densité efficace : 2,5 g/ml
- Nombre de microbilles : 1 X 108 microbilles par millilitre
- Stabilité du pH : solution aqueuse, au-dessus du pH 4,0
- Concentration : 5 mg/ml
Requiert :
Pour retirer les microbilles Magnabind de la suspension, un champ magnétique externe est utilisé ; consultez le tableau de commande pour sélectionner les aimants.
Recommandés pour :
Tri cellulaire à l’aide d’une sélection positive ou négative ; purification de protéines ou immunodosages à l’aide de méthodes directes ou indirectes ; immunoprécipitation
Spécification
MagnaBind Magnet for 6 x 1.5mL Microcentrifuge Tubes | |
Plastic holder containing strong, rare-earth magnet | |
1 Magnet | |
Collecting magnetic particles in 6 microcentrifuge tube at a time |