Learn More
Invitrogen™ MagicMedia™ E. coli Expression Medium, Powder
Spécifiquement conçu pour augmenter considérablement le rendement des protéines recombinantes dans les systèmes d’expression d’E. coli régulés par T7 sans surveillance des densités optiques (D.O.) de cultures ou ajout d’inducteur
Marque:  Invitrogen™ K6810
Code produit. 15351532
  • 73.00€ / 1kg
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Contient un composant A exclusif (au format poudre dans un sachet en aluminium) et un composant B (au format liquide tampon).
Description
Description
Le milieu d’expression d’E. coli MagicMedia est spécialement conçu pour augmenter considérablement le rendement des protéines recombinantes dans les systèmes d’expression d’E. coli régulés par T7 sans surveillance de la DO (densité optique) de culture ni ajout d’inducteur. La formulation exclusive MagicMedia permet à la culture d’E. coli d’atteindre des densités 3 à 10 fois plus élevées que celles obtenues avec les méthodes traditionnelles LB + IPTG, ce qui vous permet :
• d’obtenir des rendements protéiques 3 à 10 fois plus élevés (figure 1) avec un temps opérateur bien plus court
• d’éliminer les étapes de surveillance de DO fastidieuses : inoculez les cellules simplement, développez la culture pendant la nuit et récoltez-les (figure 2)
• de réduire le volume de culture afin de simplifier les processus de manipulation et d’évolutivité
• Idéal pour l’expression simultanée de plusieurs clones pour les applications à haut débit
Le milieu d’expression d’E. coli MagicMedia, poudre, comprend un composant A exclusif (au format poudre dans un sachet en aluminium) et un composant B (au format liquide tampon).
Le milieu d’expression d’E. coli MagicMedia est également disponible sous la forme d’un liquide préstérilisé prêt à l’emploi (réf. K6803).
Informations sur la commande
Stockez le composant A (sachets en aluminium) et le tampon du composant B (liquide) à température ambiante (15 à 30°C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Escherichia coli
Poudre, liquide
Milieu d’expression d’E. coli
1 L
Conserver le composant A (sachets de feuilles) et le composant B (liquide) à température ambiante (15 à 30°C).
Kit
MagicMedia™
Promotions
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.